Merck
1.10897
Sigma-Aldrich
N,N′-Methylenediacrylamide
for electrophoresis
別名:
N,N′-Methylenediacrylamide, BIS, Bisacrylamide solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH2CHCONH)2CH2
CAS番号:
分子量:
154.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
41105305
EC Index Number:
203-750-9
NACRES:
NC.01
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
品質水準
アッセイ
≥99.0% (saponification, acidimetric)
フォーム
crystalline powder
有効性
390 mg/kg LD50, oral (Rat)
テクニック
electrophoresis: suitable
pH
≥5.0 (20 °C, 25 g/L in H2O)
mp
185 °C (decomposition)
密度
1.235 g/cm3 at 30 °C
かさ密度
200 kg/m3
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N(CNC(=O)C=C)C(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11)
InChI Key
ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Appearance (colour): white
Appearance (description): crystalline powder
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (290 nm; 1 %; 1 cm; water): ≤ 0.200
pH-value (2.5 %, water): ≥ 5.0
Assay (by acidimetry following saponification): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Free acid (as acrylic acid): ≤ 0.02 %
Water: ≤ 0.5 %
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Peripheral nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1