スキップする
A9099
アクリルアミド
Molecular Biology, ≥99% (HPLC)
別名:
2-プロペンアミド, アクリル酸アミド
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
25 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥6,230
100 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥16,700
500 g
カートの在庫状況を確認する
¥47,400
1 kg
カートの在庫状況を確認する
¥57,900
2.5 kg
カートの在庫状況を確認する
¥121,000
この商品について
化学式:
CH2=CHCONH2
CAS番号:
分子量:
71.08
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39031205
UNSPSC Code:
41105319
EC Number:
201-173-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605349
¥6,230
在庫あり出荷可能詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor density
2.45 (vs air)
vapor pressure
0.03 mmHg ( 40 °C)
assay
≥99% (HPLC)
form
crystals
impurities
≤0.005% Acrylic acid content, ≤0.005% Water insolubles
conductivity
≤10 μmho (35% solution)
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
mp
82-86 °C (lit.)
solubility
water: soluble 2.5 g/10 mL, clear, colorless
cation traces
Fe: ≤1 ppm, Mg: ≤3 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
foreign activity
DNase, RNase, protease, none detected
SMILES string
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
General description
ポリアクリルアミドゲルは、アクリルアミドとビスアクリルアミドによって調製されます。アクリルアミドは水溶性のモノマーであり、透明で安定な不溶性ゲルを形成します。ビスアクリルアミドは架橋剤です。
Application
アクリルアミドは以下のことに使用されます:
  • ポリアクリルアミド電気泳動
  • クリアなゲルサンプルの調製
  • アクリルアミド誘導の精巣毒性における L-システインの影響測定
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A3553A888701696
form
crystals
form
powder
form
crystals
form
powder blend
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
Molecular Biology
impurities
≤0.005% Acrylic acid content, ≤0.005% Water insolubles
impurities
≤0.005% Acrylic acid, ≤0.005% Insoluble in water
impurities
-
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, phosphatases, none detected, proteases, none detected
foreign activity
DNase, RNase, protease, none detected
foreign activity
-
foreign activity
-
foreign activity
-
vapor density
2.45 (vs air)
vapor density
2.45 (vs air)
vapor density
2.45 (vs air)
vapor density
2.45 (vs air)
cation traces
Fe: ≤1 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm, Mg: ≤3 ppm
cation traces
Fe: ≤1 ppm, Mg: ≤3 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under アクリルアミド
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
target_organs
Peripheral nervous system
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
280.4 °F - closed cup
flash_point_c
138 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
劇物
pdsc
第一種指定化学物質
prtr
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
A9099-2.5KG:4.54817318799E12 + A9099-1KG:4.548173187983E12 + A9099-100G:4.548173187976E12 + A9099-500G:4.54817318801E12 + A9099-25G:4.548173188003E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf