安全性情報
C-109
Supelco
Catecholamine Mix 1 (Epinephrines) solution
1.0 mg/mL each component in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
Epinephrines solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥18,500
¥18,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥18,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11NO3·HCl
分子量:
205.64
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥18,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
組成
(±)-Epinephrine HCl
(±)-Norepinephrine HCl
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL each component in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
forensics and toxicology
フォーマット
multi-component solution
保管温度
−70°C
詳細
A Certified Spiking Solution® of (±)-Epinephrine HCl and (±)-Norepinephrine HCl. This multi-component mix is suitable for use in preparation of linearity standards, calibrators, or controls in addition to other critical quantitative applications such as internal proficiency testing or OEM use in preparation of reagents, assay development, and instrument IQ/OQ. Certified concentration values for each component provides increased efficiency from less time remaking pools due to dilution errors or rerunning samples
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    (±)-Epinephrine hydrochloride
    DL-Norepinephrine hydrochloride
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C-109-1ML:4548173335735
C-109-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)