安全性情報
C-110
Supelco
カテコールアミンミックス2(メタネフリン) 溶液
1.0 mg/mL each component in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
メタネフリン 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥72,000
¥72,000
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥72,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H13NO3·HCl
分子量:
219.67
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥72,000
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
組成
(±)-Metanephrine HCl
(±)-Normetanephrine HCl
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL each component in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
forensics and toxicology
フォーマット
multi-component solution
保管温度
−70°C
詳細
(±)-メタネフリンHClおよび(±)-ノルメタネフリンHClの認定スパイキング溶液®。この多成分混合物は、以下を含む研究および臨床環境における重要な定量アプリケーションに適しています。LC-MS/MSアッセイのコントロール、キャリブレーター、直線性標準の準備に使用;システムのチューニング/適合基準として;線形性検証;および内部能力テスト。安定した定量的な溶液形式は、使用の利便性、材料の節約、労働効率の向上などの重要な利点をユーザーに提供します。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    DL-Metanephrine hydrochloride
    DL-Normetanephrine hydrochloride
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
Jan Code
C-110-1ML:4548173340487
C-110-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)