Merck
A-096
Supelco
アルドステロン 溶液
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
アルドステロン, 11β,21-ジヒドロキシ-3,20-ジオキソ-4-プレグネン-18-アール, 11β,21-ジヒドロキシプレグナ-4-エン-3,18,20-トリオン, 18-アルドコルチコステロン, ライヒシュタインX
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H28O5
CAS番号:
分子量:
360.44
Beilstein:
3224996
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
形状
liquid
特徴
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](C(=O)CO)[C@]4(C[C@H](O)[C@H]23)C=O
InChI
1S/C21H28O5/c1-20-7-6-13(24)8-12(20)2-3-14-15-4-5-16(18(26)10-22)21(15,11-23)9-17(25)19(14)20/h8,11,14-17,19,22,25H,2-7,9-10H2,1H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21+/m0/s1
InChI Key
PQSUYGKTWSAVDQ-ZVIOFETBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アルドステロンは、ミネラルコルチコイドファミリーのホルモンで、細胞膜を通過するナトリウムの輸送を刺激し、血圧と血液量の維持を補助します。副腎皮質過形成から腎血管疾患やバーター症候群に至るまでの原発性または続発性アルドステロン症の調査のために、血清/血漿および尿中のアルドステロンのレベルをLC-MS/MSで測定します。
アプリケーション
アルドステロンのd-異性体は、生理活性を有する異性体であるとされています。
その他情報
アルデヒドとヘミアセタ-ルの平衡混合物として存在します。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A-096-1ML:4548173312910
A-096-CC:
A-096-CHK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Teresa Duda et al.
Biochemistry, 52(13), 2337-2347 (2013-03-08)
ANF-RGC is the prototype membrane guanylate cyclase, both the receptor and the signal transducer of the hormones ANF and BNP. After binding them at the extracellular domain, it, at its intracellular domain, signals activation of the C-terminal catalytic module and
Aldosterone, vascular endothelial growth factor, and preeclampsia: a mystery solved?
Christian Delles et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 61(5), 958-960 (2013-03-06)
Daniel Pouly et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 305(1), F21-F30 (2013-04-05)
Ubiquitylation plays an important role in the control of Na⁺ homeostasis by the kidney. It is well established that the epithelial Na⁺ channel ENaC is regulated by the ubiquitin-protein ligase NEDD4-2, limiting ENaC cell surface expression and activity. Ubiquitylation can
Maria-Christina Zennaro et al.
European journal of endocrinology, 169(1), R15-R25 (2013-04-24)
Aldosterone plays a major role in the regulation of sodium and potassium homeostasis and blood pressure. More recently, aldosterone has emerged as a key hormone mediating end organ damage. In extreme cases, dysregulated aldosterone production leads to primary aldosteronism (PA)
Ajay D Rao et al.
The American journal of cardiology, 112(1), 73-78 (2013-04-20)
Myocardial extracellular matrix expansion and reduced coronary flow reserve (CFR) occur in patients with type 2 diabetes mellitus without heart failure or coronary artery disease. Because aldosterone is implicated in the pathophysiology of cardiac fibrosis and vascular injury, the aim
プロトコル
The conversion of clinical methods to LC/MS/MS offers advantages; however, is accompanied by a few limitations, notably interference effects from the endogenous sample matrix.