certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 349
traceable to Ph. Eur. T2880000
traceable to USP 1703850
APIファミリー
tylosin
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C46H77NO17.C4H6O6/c1-13-33-30(22-58-45-42(57-12)41(56-11)37(52)26(5)60-45)18-23(2)14-15-31(49)24(3)19-29(16-17-48)39(25(4)32(50)20-34(51)62-33)64-44-38(53)36(47(9)10)40(27(6)61-44)63-35-21-46(8,55)43(54)28(7)59-35;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h14-15,17-18,24-30,32-33,35-45,50,52-55H,13,16,19-22H2,1-12H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/b15-14+,23-18+;/t24-,25+,26-,27-,28+,29+,30?,32-,33-,35+,36-,37-,38-,39?,40-,41-,42-,43+,44+,45-,46-;1-,2-/m11/s1
InChI Key
ICVKYYINQHWDLM-YLNALPTESA-N
アプリケーション
脚注
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1508-500MG:
PHR1508-500MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック