product name
Hydrocortisone, Chromatographic Standard, Conforms to USP Reference Standard.
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
white
溶解性
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI Key
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Conforms to USP Reference Standard
警告
再構成
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1A - STOT RE 2
ターゲットの組織
Adrenal gland,Bone marrow
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Jan Code
386698-MG:
386698-25MG:
試験成績書(COA)