Merck
614157
Sigma-Aldrich
Hydrocortisone-1α,2α-d2
98 atom % D
別名:
Cortisol-1α,2α-d2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21D2H28O5
CAS番号:
分子量:
364.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
211-214 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]C1C([2H])[C@]2(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@]4(O)C(=O)CO)[C@@H]3CCC2=CC1=O
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i5D,7D/t5?,7?,14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-
InChI Key
JYGXADMDTFJGBT-VFWCAETDSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1A - STOT RE 2
ターゲットの組織
Adrenal gland,Bone marrow
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Jan Code
614157-VAR:
614157-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ting Cai et al.
Cell death & disease, 11(5), 390-390 (2020-05-24)
Inhibition of sodium-glucose cotransporter 2 (SGLT2) in the proximal tubule of the kidney has emerged as an effective antihyperglycemic treatment. The potential protective role of SGLT2 inhibition on diabetic kidney disease (DKD) and underlying mechanism, however, remains unknown. In this