安全性情報
890200P
Avanti
DC-6-14
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
O,O’-ditetradecanoyl-N-(α-trimethylammonioacetyl)diethanolamine chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥60,000
¥60,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥60,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C37H73ClN2O5
分子量:
661.44
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥60,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 25 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
phospholipids
cationic lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C (−15°C to −25°C)
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890200P-25MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
890200P-25MG:
890200P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)