包装
pkg of 1 × 200 mg (890860P-200mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 890860P
脂質タイプ
cationic lipids
transfection
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O.[Cl-]
InChI
1S/C34H68NO4.ClH/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-33(36)38-31-32(30-35(3,4)5)39-34(37)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2;/h32H,6-31H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
WOSYUIOSAOFINL-UHFFFAOYSA-M
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
890860P-200MG:
890860P-VAR:
890860P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)