Merck
850549P
Avanti
DORI
>99% (TLC), Avanti Research - A Croda Brand
別名:
N-(2-hydroxyethyl)-N,N-dimethyl-2,3-bis(oleoyloxy)propan-1-aminium bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C43H82BrNO5
分子量:
773.02
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
package of 1 × 25 mg ((840531P-25
(840531P-25MG))
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
アプリケーション
advanced drug delivery
脂質タイプ
cationic lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]C(C[N+](C)(C)CCO)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Br-]
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (850549P-25MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
850549P-VAR:
850549P-25MG:
試験成績書(COA)