Merck
880228P
Avanti
DSPE-PEG(2000) アジド
Avanti Research - A Croda Brand, powder
別名:
1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホエタノールアミン-N-[アジド(ポリエチレングリコール)-2000](アンモニウム塩)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥35,300
25 MG
¥51,000
50 MG
¥73,000
100 MG
¥128,000
¥35,300
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥35,300
25 MG
¥51,000
50 MG
¥73,000
100 MG
¥128,000
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥35,300
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (880228P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (880228P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (880228P-25mg)
pkg of 1 × 50 mg (880228P-50mg)
pkg of 1 × 500 mg (880228P-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
click reagents
polymerizable lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[N-]=[N+]=NCCO.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOO(CC)OCC.[NH
関連するカテゴリー
詳細
DSPE-PEG(2000)アジドは、共役ポリマーナノ粒子の調製に使用されます。[1]
包装
20 mL透明ガラス製ねじ蓋バイアル(880228P-500 mg)
5 mL琥珀色ガラス製ねじ蓋バイアル(880228P-10 mg)
5 mL琥珀色ガラス製ねじ蓋バイアル(880228P-100 mg)
5 mL琥珀色ガラス製ねじ蓋バイアル(880228P-25 mg)
5 mL琥珀色ガラス製ねじ蓋バイアル(880228P-50 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
880228P-25MG:
880228P-50MG:
880228P-100MG:
880228P-BULK:
880228P-VAR:
880228P-500MG:
880228P-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Conjugated Polymers for Biological and Biomedical Applications, 29-29 (2018)
John C Jewett et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(11), 3688-3690 (2010-03-02)
Bioorthogonal chemical reactions, those that do not interact or interfere with biology, have allowed for exploration of numerous biological processes that were previously difficult to study. The reaction of azides with strained alkynes, such as cyclooctynes, readily forms a triazole
Elizabeth D Hood et al.
Bioconjugate chemistry, 29(11), 3626-3637 (2018-09-22)
Liposomes are a proven, versatile, and clinically viable technology platform for vascular delivery of drugs and imaging probes. Although targeted liposomes have the potential to advance these applications, complex formulations and the need for optimal affinity ligands and conjugation strategies