包装
pkg of 1 × 2.5 mL (870242C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (870242C-200mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 870242C
濃度
10 mg/mL (870242C-25mg)
25 mg/mL (870242C-200mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCCN([H])C(CCCC(O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C46H84NO11P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-36-45(51)55-40-42(41-57-59(53,54)56-39-38-47-43(48)34-33-35-44(49)50)58-46(52)37-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,42H,3-16,21-41H2,1-2H3,(H,47,48)(H,49,50)(H,53,54);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t42-;/m1./s1
InChI Key
SUVWNFLYXKTNQV-IEONMYGQSA-M
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Liver,Kidney, Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
870242C-BULK:
870242C-200MG:4548173354040
870242C-VAR:
870242C-25MG:4548173354057
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)