蒸気圧
10 mmHg ( 210 °C)
アッセイ
≥99%
形状
powder
bp
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
mp
61-62.5 °C (lit.)
密度
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
脂質タイプ
saturated FAs
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
InChI Key
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... FABP2(2169) , FABP3(2170) , FABP4(2167) , FABP5(2171)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 脂肪細胞とTHP-1マクロファージにおける単球走化性タンパク質-1(MCP-1)発現に対するその作用の研究
- 初代ラット肝細胞における脂肪毒性の刺激
- Et-ウシ血清アルブミン(BSA)溶液中でのレチノイン酸(RA)とレチノールとの併用における、精子形成や減数分裂の進行に対するその効果の研究
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
引火点(°F)
235.4 °F
引火点(℃)
113 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P0500-CH:
P0500-100G:
P0500-10G:
P0500-25G:
P0500-VAR:
P0500-BULK:
P0500-250G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Supplement cell culture systems with fatty acids for biomanufacturing heterologous proteins like monoclonal antibodies.
How palmitic acid, other fatty acids and other cell culture components affect the performance of serum-free, protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies.