スキップする
C8355
D-erythro-セラミドC8 1-リン酸
≥93% (HPLC), powder or solid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C26H52NO6P
分子量:
505.67
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Assay:
≥93% (HPLC)
Form:
film, powder or solid
Quality level:
Quality Level
assay
≥93% (HPLC)
form
film, powder or solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: 15 mg/mL, ethanol: 20 mg/mL, clear to hazy (Colorless to faint yellow)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](COP(O)(O)=O)NC(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C26H52NO6P/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-21-25(28)24(23-33-34(30,31)32)27-26(29)22-20-17-8-6-4-2/h19,21,24-25,28H,3-18,20,22-23H2,1-2H3,(H,27,29)(H2,30,31,32)/b21-19+/t24-,25+/m0/s1
InChI key
VSSNYUXSRXINIP-WRBRXSDHSA-N
Biochem/physiol Actions
培養繊維芽細胞における細胞透過性のDNA合成刺激物質です。マイトジェン活性をアンタゴナイズします。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SML0494SML0358A1127
VU0361737 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0494
VU0361737
AA74-1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0358
AA74-1
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥93% (HPLC)
form
film, powder or solid
form
film
form
film
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 15 mg/mL, ethanol: 20 mg/mL, clear to hazy (Colorless to faint yellow)
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: >15 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
color
white to off-white
color
white
color
colorless
color
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
C8355-BULK: + C8355-1MG-PW: + C8355-VAR: + C8355-1MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Gomez-Muñoz et al.
Molecular pharmacology, 47(5), 833-839 (1995-05-01)
Ceramide and ceramide-1-phosphate are sphingolipid analogues of diacylglycerol and phosphatidate, respectively, and they are putative second messengers of agonist-stimulated sphingomyelin metabolism. The interactions of exogenous cell-permeable ceramides and ceramide-1-phosphates in modifying DNA synthesis and signal transduction were investigated in Rat-1
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
C8355-1MG04061826674307