Merck
857135C
Avanti
18:1 BMP (S,S)
sn-(3-oleoyl-2-hydroxy)-glycerol-1-phospho-sn-1′-(3′-oleoyl-2′-hydroxy)-glycerol (ammonium salt), chloroform
別名:
リゾビスホスファチジン酸(LBPA)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥93,200
¥93,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥93,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H82NO10P
CAS番号:
分子量:
792.07
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
¥93,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (BMP (contains 30% positional isomers), TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (857135C-10mg)
pkg of 1 × 1 mL (857135C-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 857135C
濃度
10 mg/mL (857135C-10mg)
5 mg/mL (857135C-5mg)
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](COP(OC[C@@]([H])(O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)([O-])=O)(O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C42H79O10P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-41(45)49-35-39(43)37-51-53(47,48)52-38-40(44)36-50-42(46)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,39-40,43-44H,3-16,21-38H2,1-2H3,(H,47,48);1H3/b19-17-,20-18-;/t39-,40-;/m0./s1
InChI Key
YRFISMFFADMBIY-BXURRMQSSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
18:1 ビス(モノアシルグリセロール)リン酸塩(BMP)(S,S)は、マウス組織中BMP定量のための液体クロマトグラフィー質量分析(LC/MS)の標準物質として使用されます。[1]
包装
5 mL透明ガラス密封アンプル(857135C-10mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(857135C-5mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Liver,Kidney, Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
857135C-VAR:
857135C-BULK:
857135C-5MG:4548173351575
857135C-10MG:4548173351568
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Metabolic disease and ABHD6 alter the circulating bis (monoacylglycerol) phosphate profile in mice and humans
Grabner GF, et al.
Journal of Lipid Research, 60(5), 1020-1031 (2019)
Elena Zaitseva et al.
PLoS pathogens, 6(10), e1001131-e1001131 (2010-10-16)
Many enveloped viruses invade cells via endocytosis and use different environmental factors as triggers for virus-endosome fusion that delivers viral genome into cytosol. Intriguingly, dengue virus (DEN), the most prevalent mosquito-borne virus that infects up to 100 million people each