アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
分子量
229.40 g/mol
包装
pkg of 1 × 1 g (850545P-1g)
pkg of 1 × 5 g (850545P-5g)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
テクニック
electrophoresis: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC[N+](C)([O-])C
InChI
1S/C14H31NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(2,3)16/h4-14H2,1-3H3
InChI Key
SYELZBGXAIXKHU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
850545P-5G:
850545P-BULK:
850545P-VAR:
850545P-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック