スキップする
CHAPS-RO
Roche
CHAPS
98% (from N), suitable for dialysis, solubility: >50% (Aqueous solutions)
別名:
CHAPS, 3-[(3-コラミドプロピル)ジメチル-アンモニオ] -1-プロパンスルホネート, 3-[(3-コラミドプロピル)ジメチルアンモニオ] -1-プロパンスルホネート、双性イオン, コラミドプロピル-ジメチル-アンモニオ] -1-プロパンスルホネート、3-3-、双性イオン, コラミドプロピル-ジメチル-アンモニオ]-1-プロパンスルホネート,3-3-, 3-[(3-コールアミドプロピル)ジメチルアンモニオ]-1-プロパンスルホン酸
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 g
出荷予測2026年6月23日fromUnited States
¥31,000
50 g
出荷予測2026年8月27日from市川市大町368
¥129,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C32H58N2O7S
CAS番号:
分子量:
614.88
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
NACRES:
NA.54
¥31,000
出荷予測2026年6月23日詳細
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
description
zwitterionic
assay
98% (from N)
form
crystals
mol wt
micellar avg mol wt 6150, 614.88 g/mol (anhydrous basis)
packaging
pkg of 10 g (10810118001), pkg of 50 g (10810126001)
manufacturer/tradename
Roche
aggregation number
10
technique(s)
dialysis: suitable
CMC
4 mM, 6 mM (20-25°C)
transition temp
cloud point >100 °C
solubility
>50% (Aqueous solutions)
absorption
<0.06% at 278 nm in water at 1 % (w/v) (Ease of removal*: ++
Note:
* Arbitrary scale ranges from ++ to −)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C32H58N2O7S/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41)/t21-,22?,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-/m1/s1
InChI key
UMCMPZBLKLEWAF-RFCNGIAKSA-N
General description
3-[(3-コールアミドプロピル)ジメチルアンモニオ] -1-プロパンスルホネート
Application
CHAPSは非変性性の双性イオン界面活性剤で、膜の生化学研究に用いられます。
膜タンパク質の可溶化やタンパク質-タンパク質相互作用の阻害に有用です。CHAPSはミセルの分子量が小さく(6,150)、限界ミセル濃度が高い(6~10 mM)ため、透析によってサンプルから除去することが可能です。等電点電気泳動(IEF)および二次元電気泳動の際のタンパク質可溶化にも適しています。CHAPSは非変性の(尿素を使用しない)IEFで一般に用いられており、細胞内画分や植物タンパク質の分離で優れた性能を示しています。IEFゲルにおける通常の使用濃度は2~4% (w/v)です。
膜タンパク質の可溶化。スルホベタイン型と胆汁酸の両方の界面活性剤の特性を兼ね備えています。
Physical form
結晶
Preparation Note
作業濃度: PAGE:6.5~13 mM
保存条件(作業溶液): 沈殿物が発生する可能性があるため、溶液の状態で保存しないでください。
Other Notes
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
3050-OP198991.11662
CHAPS 98% (from N), suitable for dialysis, solubility: &gt;50% (Aqueous solutions)
Roche
CHAPS-RO
CHAPS
CHAPS OmniPur&#174; Grade, Zwitterionic detergent
Millipore
3050-OP
CHAPS
CHAPS for biochemistry
Millipore
1.11662
CHAPS
technique(s)
dialysis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
-
assay
98% (from N)
assay
-
assay
-
assay
-
form
crystals
form
crystalline powder
form
liquid
form
solid
aggregation number
10
aggregation number
10
aggregation number
-
aggregation number
10
storage temp.
2-8°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
>50% (Aqueous solutions)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CHAPS
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)