詳細
n-dodecyl-β-D-maltopyranoside
アッセイ
>99% (contains <2% alpha isomer, TLC)
フォーム
powder
分子量
510.62 g/mol
包装
pkg of 1 × 1 g (850520P-1g)
pkg of 1 × 25 g (850520P-25g)
pkg of 1 × 5 g (850520P-5g)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](OCCCCCCCCCCCC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2
InChI
1S/C24H46O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-32-23-21(31)19(29)22(16(14-26)34-23)35-24-20(30)18(28)17(27)15(13-25)33-24/h15-31H,2-14H2,1H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-,22-,23-,24-/m1/s1
InChI Key
NLEBIOOXCVAHBD-QKMCSOCLSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
850520P-5G:
850520P-25G:
850520P-1G:
850520P-BULK:
850520P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック