Merck
840525P
Avanti
SQDG
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
スルホキノボシルジアシルグリセロール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥114,000
10 MG
¥182,000
¥114,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥114,000
10 MG
¥182,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C43H79NO12S
CAS番号:
分子量:
834.15
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥114,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 5 mg (840525P-5mg)
pkg of 2 × 5 mg (840525P-10mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
bioactive lipids
phosphoglycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H]1[C@@H](OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)O[C@H](CS(=O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@@H]1O.[NH4+]
InChI
1S/C43H76O12S.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-21-23-25-27-29-31-38(44)52-33-36(34-53-43-42(48)41(47)40(46)37(55-43)35-56(49,50)51)54-39(45)32-30-28-26-24-22-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h5,7,11,13,17-18,36-37,40-43,46-48H,3-4,6,8-10,12,14-16,19-35H2,1-2H3,(H,
InChI Key
LCOQSTSHEBORLB-VKQKBWHKSA-N
関連するカテゴリー
詳細
スルホキノボシルジアシルグリセロール(SQDG)はアニオン脂質であり、チラコイド膜中の総脂質の20~40%を占めています。本化合物は糖脂質であり、[1]シアノバクテリアSynechocystis sp. PCC 6803のphotosystem II(PSII)活性において重要な役割を果たしています。[2]
アプリケーション
SQDGは、photosystems I(PSI)結晶化の添加剤として使用されています。[3][4]また、脂質の質量分析における標準物質としても使用されています。[5][6]
包装
5 mL琥珀色ガラススクリューキャップバイアル(840525P-10mg)
5 mL琥珀色ガラススクリューキャップバイアル(840525P-5mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
Jan Code
840525P-5MG:
840525P-BULK:
840525P-10MG:
840525P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The inhibitory action of SQDG (sulfoquinovosyl diacylglycerol) from spinach on Cdt1-geminin interaction
Mizushina Y, et al.
Biochimie, 90(6), 947-956 (2008)
Transcriptomic and microRNAomic profiling reveals multi-faceted mechanisms to cope with phosphate stress in a dinoflagellate
Shi X, et al.
The ISME Journal, 11(10), 2209-2209 (2017)
Structure and function of wild-type and subunit-depleted photosystem I in Synechocystis
Malavath T, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Bioenergetics, 1859(9), 645-654 (2018)
5-Aminolevulinic acid promotes arachidonic acid biosynthesis in the red microalga Porphyridium purpureum
Jiao K, et al.
Biotechnology for Biofuels, 10(1), 168-168 (2017)
Crystal structure of photosystem I monomer from Synechocystis PCC 6803
Netzer-El SY, et al.
Frontiers in Plant Science, 9(9), 645-654 (2018)