アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (857464P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (857464P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂質タイプ
phosphoglycerides
bioactive lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COCCC([N+](C)(C)C)C([O-])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C42H81NO7/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-40(44)49-37-38(36-48-35-34-39(42(46)47)43(3,4)5)50-41(45)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h38-39H,6-37H2,1-5H3/t38-,39?/m0/s1
InChI Key
JENDGLMWMJVGPR-SQTCDLSVSA-N
法的情報
よく一緒に購入される製品
Jan Code
857464P-1MG:
857464P-BULK:
857464P-5MG:
857464P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)