Merck
840531P
Avanti
18:1 MGDG (synthetic)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Monogalactosyldioleoylglycerol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥40,800
¥40,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥40,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C45H82O10
分子量:
783.13
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥40,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 5 mg ((840531P-5MG))
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
bioactive lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C45H82O10/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(47)52-36-38(37-53-45-44(51)43(50)42(49)39(35-46)55-45)54-41(48)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,38-39,42-46,49-51H,3-16,21-37H2,1-2H3/b19-17-,20-18-/t38-,39-,42+,43+,44-,4
InChI Key
FYKCSQSTKDUTFT-KMILUJHCSA-N
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (840531P-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
840531P-VAR:
840531P-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)