由来生物
soybean
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
組成
16:0, ~35% (fatty acid)
18:0, ~8% (fatty acid)
18:1, ~7% (fatty acid)
18:2, ~40% (fatty acid)
18:3, ~5% (fatty acid)
溶解性
chloroform/methanol (9:1): 20 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
官能基
phospholipid
脂質タイプ
phosphoglycerides
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)O[C@@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C45H87O13P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(46)55-35-37(36-56-59(53,54)58-45-43(51)41(49)40(48)42(50)44(45)52)57-39(47)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h37,40-45,48-52H,3-36H2,1-2H3,(H,53,54);/q;+1/p-1/t37-,40-,41-,42+,43-,44-,45-;/m1./s1
InChI Key
OSYCDGBQPGKSOV-GJCFFWOHSA-M
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
79403-100MG:
79403-VAR:
79403-5MG:
79403-BULK:
79403-25MG:
試験成績書(COA)