アッセイ
>99% (up to 15% acyl migration on lysine, TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (840521P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (840521P-10mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 840521P
脂質タイプ
phospholipids
bioactive lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(COC([C@@](CCCC[NH3+])([H])[NH3+])=O)COP(O)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O.[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/C48H91N2O11P.2ClH/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-36-46(52)57-41-44(42-60-62(55,56)59-40-43(51)39-58-48(54)45(50)35-33-34-38-49)61-47(53)37-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;;/h17-20,43-45,51H,3-16,21-42,49-50H2,1-2H3,(H,55,56);2*
InChI Key
QLNZUMYQGKEYKU-CIZZXKMDSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
Jan Code
840521P-10MG:
840521P-1MG:
840521P-VAR:
840521P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック