Merck
SRE0029
Sigma-Aldrich
カルジオリピン 溶液 ウシ心臓由来
4.7-5.3 mg/mL in ethanol, ≥97% (TLC), Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents
別名:
Cardiolipin solution from bovine heart
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
bovine heart
品質水準
アッセイ
≥97% (TLC)
フォーム
liquid
濃度
4.7-5.3 mg/mL in ethanol
脂質タイプ
phosphoglycerides
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Site of action of the local anesthetic tetracaine in a phosphatidylcholine bilayer with incorporated cardiolipin.: This paper examines how tetracaine interacts with phosphatidylcholine bilayers containing cardiolipin, which has implications for understanding local anesthetic mechanisms (Shibata et al., 1995).
生物化学的/生理学的作用
カルジオリピンは、哺乳類組織に低濃度で存在するミトコンドリアのリン脂質です。 しばしば膜成分の1つとなり、フィブロネクチンやビトロネクチン、I型コラーゲンの細胞接着を阻害することがあります。
物理的形状
Approximately 5 mg/ml in ethanol.
その他情報
>80% polyunsaturated fatty acid content, primarily linoleic acid.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup - Solvent
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup - Solvent
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SRE0029-1000MG:4548173984032
SRE0029-50MG:4548173984070
SRE0029-250MG:4548173984056
SRE0029-BULK-N:
SRE0029-500MG:4548173984063
SRE0029-100MG:4548173984049
SRE0029-VAR:
SRE0029-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)