アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 25 mg (710334P-25MG)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=P([O-])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)OCC([H])(O)COP([O-])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C81H158O17P2.2Na/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49-53-57-61-65-78(83)91-71-76(97-80(85)67-63-59-55-51-47-43-39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)73-95-99(87,88)93-69-75(82)70-94-100(89,90)96-74-77(98-81(86)68-64-60-56-52-48-44-40-36-32-28-24-20-16-12-8-4)72-
InChI Key
MZVKSYZWSXVEFZ-PNVJLZMSSA-L
関連するカテゴリー
詳細
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
710334P-25MG:
710334P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック