Merck
610001
Avanti
Forceps 316SS
Avanti Research - A Croda Brand 610001
別名:
Forceps, Membrane Forceps 316SS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NA.28
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 610001
保管温度
room temp
関連するカテゴリー
詳細
Membrane forceps are used to remove membrane type tissues.
Replacement Part for Avanti′s Mini-Extruder.
Watch the video to learn more about the Avanti Research Mini-Extruder
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Retina (Philadelphia, Pa.) (2008)