Merck
Z708356
Disposable forceps
dark blue, L 110 mm, straight tip
別名:
single use forceps, single use tweezers
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
6 EA
¥6,856
¥6,856
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
6 EA
¥6,856
About This Item
UNSPSCコード:
41122405
eCl@ss:
32035504
NACRES:
NB.35
¥6,856
Check Cart for Availability
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS15998C
L
110 mm
dark blue
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
F4517F3892F4642
Disposable forceps dark blue, L 110 mm, straight tip
Z708356
Disposable forceps
Dressing tissue forceps L 10 in.
F4517
Dressing tissue forceps
Dressing tissue forceps L 4 3/4 in.
F3892
Dressing tissue forceps
Dressing tissue forceps L 12 in.
F4642
Dressing tissue forceps
L
110 mm
L
10 in.
L
4 3/4 in.
L
12 in.
color
dark blue
color
-
color
-
color
-
詳細
Disposable forceps feature corrugated handle and serrated tips. The yellow forceps are made of polystyrene, both blue forceps are acrylonitrile butadiene styrene.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)