Merck
Z162507
Sigma-Aldrich
All-purpose tweezer set
5 tweezers in a vinyl pouch, pkg of 1 set
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 SET
¥9,176
¥9,176
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 SET
¥9,176
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.35
¥9,176
Check Cart for Availability
包装
pkg of 1 set
詳細
Contains 5 tweezers in a vinyl pouch: 41/2 in. dissecting tweezer, 43/4 in. stamp tweezer, 6 in. retrieving forceps, 6 in. solder utility tweezer, and 61/2 in. self-closing tweezer.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
Stainless steel forceps Medium tip, straight
Z168750
Stainless steel forceps
ピンセット Style #3C, very sharp, anti-magnetic stainless steel
T4287
ピンセット
Disposable forceps dark blue, L 110 mm, straight tip
Z708356
Disposable forceps
Artis Tweezer Style OO-SA
Z742670
Artis Tweezer
ピンセット Style #3C, very sharp, PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
T5665
ピンセット
Stainless steel forceps Fine tip, curved
Z168785
Stainless steel forceps
ピンセット Style #7, sharp, hooked, anti-magnetic stainless steel
T4912
ピンセット