フォーム
chloroform solution
包装
pkg of 2 × 20 mL (541602C-1g)
pkg of 1 × 4 mL (541602C-100mg)
pkg of 5 × 4 mL (541602C-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
濃度
25 mg/mL (541602C-100mg)
25 mg/mL (541602C-1g)
25 mg/mL (541602C-500mg)
脂質タイプ
lipid extracts
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
アプリケーション
- in the preparation of liposomes for forester resonance energy transfer (FRET)-based assay[3]
- along with 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt) (DOPS) to mimic the cell membrane inner leaflet and for the preparation of giant unilamellar vesicle (GUV) connected to a multilamellar vesicle (MLV)[1]
- in liposome preparation for the generation of GUV-MLV reservoirs[4]
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
541602C-1G:4548174017630
541602C-VAR:
541602C-BULK:
541602C-100MG:4548174017623
541602C-500MG:4548174017647
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック