安全性情報
141101C
Avanti
脳極性抽出物
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
脳極性脂質抽出物(ブタ)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥51,000
500 MG
¥159,000
¥51,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥51,000
500 MG
¥159,000
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥51,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
chloroform solution
包装
pkg of 1 × 4 mL (141101C-100mg)
pkg of 5 × 4 mL (141101C-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
25 mg/mL (141101C-100mg)
25 mg/mL (141101C-500mg)
脂質タイプ
lipid extracts
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
アセトンによる沈殿とそれに続くジエチルエーテルによるアセトン不溶性物質の抽出により、総脂質抽出物から脳極性脂質抽出物が得られます。
脳極性抽出物は、ホスファチジルエタノールアミンを主要脂質成分としています。また、ホスファチジルセリンおよびホスファチジルコリンを含みます。微量成分として、ホスファチジン酸、ホスファチジルイノシトールなどを含みます。
アプリケーション
脳極性抽出物は、透過性研究用の人工膜溶液の成分として使用されています。[1]血液脳関門貫通を研究するために、並行人工膜透過性アッセイ(PAMPA)においてドナープレートのコーティング剤として脳極性抽出物を使用できます。[2]ダイナミン自己組織化アッセイのためにリポソーム調製に使用できます。[3]
生物化学的/生理学的作用
脳脂質、特にその極性画分には、プリオン播種アミロイドの形成阻害において主要な役割があります。[4]脳、腎臓、肝臓などの哺乳類組織からの脂質抽出物は、実際の膜を模倣するモデル膜の精製に使用されます。[5]
包装
5 mL透明ガラス密封アンプル(141101C-100 mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(141101C-500 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
141101C-VAR:
141101C-100MG:4548174017609
141101C-BULK:
141101C-500MG:4548174017616
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Egg PC Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
840051C
Egg PC
Soy Extract Polar Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
541602P
Soy Extract Polar
Prediction of blood-brain barrier permeation of alpha-adrenergic and imidazoline receptor ligands using PAMPA technique and quantitative-structure permeability relationship analysis
Vucicevic J, et al.
European Journal of Pharmaceutical Sciences, 68(10), 94-105 (2015)
Chameleon-like behavior of indolylpiperidines in complex with cholinesterases targets: Potent butyrylcholinesterase inhibitors
Chierrito TPC, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 145(10), 431-444 (2018)
Irene Paterniti et al.
PloS one, 6(1), e15937-e15937 (2011-02-08)
Primary traumatic mechanical injury to the spinal cord (SCI) causes the death of a number of neurons that to date can neither be recovered nor regenerated. During the last years our group has been involved in the design, synthesis and
Kalirin12 interacts with dynamin
Xin X, et al.
BMC Neuroscience, 10(1), 61-61 (2009)
Laura Campello et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 54(1), 142-159 (2020-02-07)
It is well established that oxidative stress and inflammation are common pathogenic features of retinal degenerative diseases. ITH12674 is a novel compound that induces the transcription factor Nrf2; in so doing, the molecule exhibits anti-inflammatory, and antioxidant properties, and affords