スキップする
04259
N-エチルマレイミド
BioUltra, ≥99.0% (HPLC)
別名:
NEM
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 g
在庫from市川市大町368
¥45,200
25 g
カートの在庫状況を確認する
¥164,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C6H7NO2
CAS番号:
分子量:
125.13
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
204-892-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
112448
¥45,200
在庫詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
impurities
insoluble matter, passes filter test
ign. residue
≤0.05%
bp
210 °C (lit.)
mp
43-46 °C (lit.), 44-47 °C
solubility
methanol: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
cut-off at 382 nm in methanol at 1 M
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h3-4H,2H2,1H3
InChI key
HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
N-エチルマレイミド(NEM)は、次の用途で使用されています。
  • NEM-修飾ミオシンビーズの調製。
  • サンプル中の非修飾遊離チオールを遮断するため。
  • in vitroSUMO化アッセイに使用するIP溶解/洗浄バッファーのサプリメントとして。
タンパク質のシステイン残基の共有結合修飾のための試薬です。
Biochem/physiol Actions
NADP-依存性イソクエン酸脱水素酵素及び多くのエンドヌクレアーゼを不活化するスルフヒドリルアルキル化剤。
交感神経の天然型Mチャネルからの電流を増大させます。また、KCNQ2、KCNQ4、KCNQ5の各チャネルのオープナーとして働きます。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
04260E127134115-M
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
product line
BioUltra
product line
-
product line
BioXtra
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
impurities
insoluble matter, passes filter test
impurities
-
impurities
≤0.001% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
impurities
-
mp
43-46 °C (lit.), 44-47 °C
mp
43-46 °C
mp
43-46 °C (lit.)
mp
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-エチルマレイミド
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
163.2 °F - closed cup
flash_point_c
72.9 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf