フォーム
methanol solution
包装
pkg of 1 x 1 ea (330736W-1EA)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
特徴および利点
- Save time: pre-mixed internal standards.
- Save money: 1 vial is sufficient for 100 plasma samples.
- Exact concentrations provided for quantitative lipidomic analysis.
- Applicable to multiple MS approaches.
包装
法的情報
キットの構成要素は別途購入可能です。
- 330256WCholic acid-d4, Avanti Research™ - A Croda Brand 1150nMSDS
- 330278WTaurocholic acid-d4 sodium salt, Avanti Research™ - A Croda Brand 1000nMSDS
- 330277WGlycocholic acid-d4, Avanti Research™ - A Croda Brand 1150nMSDS
- 330257WDeoxycholic acid-d4, Avanti Research™ - A Croda Brand 1650nMSDS
- 330272WTaurodeoxycholic acid-d4 sodium salt, Avanti Research™ - A Croda Brand 1000nMSDS
- 330271WGlycodeoxycholic acid-d4, Avanti Research™ - A Croda Brand 1275nMSDS
- 330259WChenodeoxycholic acid-(2,2,4,4-d4), Avanti Research™ - A Croda Brand 1150nMSDS
- 330274WTaurochenodeoxycholic acid-D4 sodium salt, Avanti Research™ - A Croda Brand 1000nMSDS
- 330273WGlycochenodeoxycholic acid-d4, Avanti Research™ - A Croda Brand 3800nMSDS
- 330279WTauroursodeoxycholic acid-d4, sodium salt, Avanti Research™ - A Croda Brand 500nMSDS
- 330276WGlycoursodeoxycholic acid-D4, Avanti Research™ - A Croda Brand 600nMSDS
- 330839W3β,5α,6β-trihydroxycholanoic acid-d4, Avanti Research™ - A Croda Brand 250nMSDS
- 330258Wlithocholic acid-d4, Avanti Research™ - A Croda Brand 250nMSDS
- 330280WTaurolithocholic acid-d4 sodium salt, Avanti Research™ - A Croda Brand 250nMSDS
- 330275WGlycolithocholic acid-D4, Avanti Research™ - A Croda Brand 250nMSDS
- 330260WUrsodeoxycholic acid-d4, Avanti Research™ - A Croda Brand 300nMSDS
- 330840WCholenic acid-d4, Avanti Research™ - A Croda Brand 250nMSDS
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
330736W-1EA:4548173371986
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)