Merck
330277W
Avanti
Glycocholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
5ß-cholanic acid-3α,7α,12α-triol N-(carboxymethyl)-amide-d4
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥34,800
¥34,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥34,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H39D4NO6
CAS番号:
分子量:
469.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.12
¥34,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99% (MS)
フォーム
methanol solution
包装
package of 1 × 100 μg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
100 μg/mL in methanol
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
N(CC(=O)O)C(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@@H](C([C@@H](C(C4)([2H])[2H])O)([2H])[2H])C[C@H]3O)C)C[C@@H]2O)CC1)C)C
InChI
1S/C26H43NO6/c1-14(4-7-22(31)27-13-23(32)33)17-5-6-18-24-19(12-21(30)26(17,18)3)25(2)9-8-16(28)10-15(25)11-20(24)29/h14-21,24,28-30H,4-13H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,21+,24+,25+,26-/m1/s1/i8D2,10D2
InChI Key
RFDAIACWWDREDC-WZQUIQSLSA-N
関連するカテゴリー
包装
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330277W-100UG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
330277W-VAR:
330277W-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)