安全性情報
330279W
Avanti
Tauroursodeoxycholic acid-d4, sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
5ß-cholanic acid-3a,7ß-diol N-(2-sulphoethyl)-amide-d4, sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥34,800
¥34,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥34,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H40D4NNaO6S
CAS番号:
分子量:
525.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
41141802
NACRES:
NA.12
¥34,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
methanol solution
包装
package of 1 × 100 μg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
1 mg/mL
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
包装
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330279W-100UG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
330279W-VAR:
330279W-100UG:4548173369723
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)