330278W
Avanti
Taurocholic acid-d4 sodium salt
Avanti Research™ - A Croda Brand
別名:
5β-cholanic acid-3α,7α,12α-triol N-(2-sulphoethyl)-amide-d4, sodium salt
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
99% (MS)
フォーム
methanol solution
包装
package of 1 × 1 mL
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
濃度
100 μg/mL in methanol
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
330278W-100UG:
330278W-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)