安全性情報
330839W
Avanti
3β,5α,6β-trihydroxycholanoic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Cholan-24-oic-2,2,4,4-d4 acid, 3,5,6-trihydroxy-, (3β,5α,6β)-
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥38,300
¥38,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥38,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H36D4O5
分子量:
412.60
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.21
¥38,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
methanol solution
包装
package of 1 × 100 μg (330839W-100UG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C (−15°C to −25°C)
関連するカテゴリー
包装
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330839W-100UG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
330839W-VAR:
330839W-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)