Merck
Z742612
Sigma-Aldrich
Photo KitAlysis Starter Kit
別名:
photocatalysis kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352300
NACRES:
NA.22
品質水準
詳細
Photo KitAlysis Starter Kitにより、一貫性のある再現可能な光子強度を用いて、24のマイクロスケールの同時光触媒反応をスクリーニングできます。ユーザーガイドは、以下のハイパーリンクで入手できます。
Photo KitAlysisの取扱説明
構成品:
  • Photo KitAlysis LED Controller
  • Blue LED Array(470 nm)
  • Photo KitAlysis Reaction Block
  • トルクドライバー
  • 反応の終了後にトルクのかかったネジを簡単に取り外すための小さなドライバーが含まれています。
特徴:
  • 合成化学者によって設計および検査されています。
  • コントローラーは光子強度に関して反復可能なミリアンペア選択が可能
  • 0~30 mA可変のLED出力
  • 3つの異なるLEDオプション:青色(470 nm、含まれています)、緑色(527 nm、別売り)、および白色(別売)
  • 非磁性LEDベース
  • 耐薬品性LEDカバー
  • PTFE被覆ケーブル
Photo KitAlysis High-Throughput Reaction Screening Kit(別売)と使用できるように設計されています。
KitAlysisKitAlysis Benchtop Inertion Box(別売)と併用すると最適です。
法的情報
KitAlysis is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
PhotoKitAlysis Reaction Kit aids in cross-coupling reactions, offering pre-weighed components for optimization.
プロトコル
Materials and procedure Step-by-Step Guide for Photocatalysis High-Throughput Reaction Screening Kit