Merck
Z406678
Borosilicate glass stirrer blade
W × L 23 mm × 113 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥7,928
¥7,928
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥7,928
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
NACRES:
NB.72
¥7,928
Check Cart for Availability
物質
glass
詳細
for shafts with button
特徴
fits shaft o.d. 10 mm
for flask size 2,000 ‑ 3,000 mL
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Ace Glass 8083-16
W × L
23 mm × 113 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)