Merck
HT30116
Sigma-Aldrich
Mucicarmine Stock Solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116121
NACRES:
NA.47
形状
solution
シェルフライフ
Expiry date on the label.
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
アプリケーション
hematology
histology
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
組織に含まれる上皮由来ムチンを染色します。
その他情報
10 g/Lカルミン(認証済み)、10 g/L水酸化アルミニウム、5 g/L塩化アルミニウム、50% w/vエタノールを含有。Mayerムシカルミン法のSouthgates変法。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
HT30116-VAR:
HT30116-BULK:
HT30116-500ML:4548173910758