物質
polypropylene
特徴
Holds 18 x 21-25 mm tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F18858-0000
L × W × H
213 mm × 110 mm × 127 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
天然PP製で積み重ね可能です。250°F(121°C)まで蒸気オートクレーブ可能です。識別を容易にするため、列に英数字を入れています。ベースプレートには丸型ウェルの排水孔があり、エンドプレートにはハンドグリップが付いています。
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP