Merck
GF69553907
Silicone Elastomer, Tube, Outside Diameter 3.7Mm, Length 0.5 M, Wall Thickness 1.0Mm
silicone elastomer, tube, outside diameter 3.7mm, L 0.5 m, wall thickness 1.0 mm
別名:
SI307370
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥30,910
¥30,910
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥30,910
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥30,910
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 695-539-07
L
0.5 m
壁厚
1.0 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)