物質
EPDM rubber
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
BRAND 463036
サイズ
63 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Conical gaskets to place between filter funnel and filter flask.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG