Merck
Z225568
Engraving pen
carbide tip, pkg of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥3,547
¥3,547
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥3,547
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.35
¥3,547
Check Cart for Availability
包装
pkg of 1 ea
詳細
Carbide-tip pen with metal body and clip.
アプリケーション
Engraving pen has been used:
  • to label slides for DNA combing
  • to cut the coverslips into small pieces for microscopy imaging
  • to encircle cryopreserved sections on glass slides
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)