おすすめの製品
法規制遵守
FDA 21 CFR 117
詳細
derived from GMO corn
アッセイ
≥98% (on dry basis)
メーカー/製品名
Wacker Chemie AG
不純物
≤0.5% reducing substances (determined as dextrose)
≤1.000 microorganisms per g
≤11% water
≤20 ppm volatile organics
≤5 ppm heavy metals
0 salmonella / E. Coli in 10 g
強熱残分
≤0.1%
微量陽イオン
As: ≤1.3 ppm
Pb: ≤1 ppm
SMILES記法
[H][C@]1(O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O)O[C@@H]2[C@@H](COC(C)=O)O[C@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]2OC(C)=O
InChI
1S/C48H80O40/c49-1-9-33-17(57)25(65)41(73-9)82-34-10(2-50)75-43(27(67)19(34)59)84-36-12(4-52)77-45(29(69)21(36)61)86-38-14(6-54)79-47(31(71)23(38)63)88-40-16(8-56)80-48(32(72)24(40)64)87-39-15(7-55)78-46(30(70)22(39)62)85-37-13(5-53)76-44(28(68)20(37)60)83-35-11(3-51)74-42(81-33)26(66)18(35)58/h9-72H,1-8H2/t9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-/m1/s1
InChI Key
GDSRMADSINPKSL-HSEONFRVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Synthesis of renewable and biocompatible metal-organic frameworks.[1]
- Formation of inclusion complexes with a variety of guest molecules to increase their solubility in water and other polar solvents.[2][3]
- Synthesis of γ-CD based nanogels and dendrimers as carriers and stabilizers for drug delivery applications.[4][5]
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
W779547-VAR:
W779547-25KG:
W779547-1KG:
W779547-BULK:
W779547-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック