779105
β-シクロデキストリン
Wacker Chemie AG, ≥95.0% (HPLC)
別名:
カラウェー, シクロヘプタアミロース, シクロマルトヘプタオース, シャルディンガーβ-デキストリン
サイズを選択してください
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D +162±3°, c = 1.5% in H2O
メーカー/製品名
Wacker Chemie AG
損失
≤14.0% loss on drying
mp
290-300 °C (dec.) (lit.)
官能基
ether
hydroxyl
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]8[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]8CO)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C42H70O35/c43-1-8-29-15(50)22(57)36(64-8)72-30-9(2-44)66-38(24(59)17(30)52)74-32-11(4-46)68-40(26(61)19(32)54)76-34-13(6-48)70-42(28(63)21(34)56)77-35-14(7-49)69-41(27(62)20(35)55)75-33-12(5-47)67-39(25(60)18(33)53)73-31-10(3-45)65-37(71-29)23(58)16(31)51/h8-63H,1-7H2/t8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-/m1/s1
InChI Key
WHGYBXFWUBPSRW-FOUAGVGXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- Linear cationic β-cyclodextrin-based polymers (β-CDPs) and polycationic β-cyclodextrin ‘click clusters′ for gene delivery applications.[3][4]
- Multiresponsive supramolecular nanogated ensemble by grafting onto mesoporous silica for controlled release of trapped molecules.[5]
- EDTA-cross-linked β-cyclodextrin (EDTA-β-CD) bifunctional adsorbent for simultaneous adsorption of metals and dyes.[6]
- β-Cyclodextrin derived siRNA delivery vector for gene silencing.[7]
- β-CD chiral stationary phase (CCNCSP) for the enantioseparation of chiral drugs by high-performance liquid chromatography (HPLC).[8]
WGK
WGK 1
Jan Code
779105-1KG:
779105-100G:
779105-25G:
779105-BULK:
779105-25KG:
779105-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック