Merck
W398403
Sigma-Aldrich
4-ヒドロキシベンズアルデヒド
≥97%, FG
別名:
p-ヒドロキシベンズアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KG
¥51,900
5 KG
¥95,700
10 KG
¥130,000
¥51,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KG
¥51,900
5 KG
¥95,700
10 KG
¥130,000
About This Item
化学式:
HOC6H4CHO
CAS番号:
分子量:
122.12
FEMA番号:
3984
Beilstein:
471352
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
5.047
NACRES:
NA.21
¥51,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
アッセイ
≥97%
mp
112-116 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
almond; balsamic; nutty; sweet
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H
InChI Key
RGHHSNMVTDWUBI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-ヒドロキシベンズアルデヒドはバニラ豆に含まれる天然物質であり、バニラの芳香の主要成分の1つです。[1]
アプリケーション
  • ベンズアルデヒドの二重作用:緑膿菌バイオフィルムの制御におけるクオラムセンシングの抑制と抗生物質効力の強化:この論文では、細菌のコミュニケーションを抑制し、抗生物質の効力を高めるベンズアルデヒド誘導体の二重機能に焦点を当て、バイオフィルム関連感染症に対する有望な戦略を提示しています(Borges A et al., 2024)。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
345.2 °F
引火点(℃)
174 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W398403-1KG:
W398403-VAR-K:
W398403-5KG-K:4548173980850
W398403-10KG-K:4548173980836
W398403-1KG-K:4548173980843
W398403-10KG:
W398403-SAMPLE:
W398403-BULK-K:
W398403-SAMPLE-K:
W398403-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Unusual 4-hydroxybenzaldehyde synthase activity from tissue cultures of the vanilla orchid Vanilla planifolia.
Podstolski A, et al.
Phytochemistry, 61(6), 611-620 (2002)
Huan Wen et al.
European journal of medicinal chemistry, 43(1), 166-173 (2007-06-19)
A series of helicid analogues were prepared and evaluated in vitro for the cholinesterase (AChE and BuChE) inhibitory activities via UV spectroscopy. The results indicated that compounds 5, 6d and 8 exhibited potent AChE inhibitory activities with IC(50) values of
Sunmin Park et al.
European journal of nutrition, 50(2), 107-118 (2010-06-26)
Insulin resistance is a common symptom of metabolic diseases such as obesity, type 2 diabetes and hyperlipidemia. We investigated whether Gastrodia elata Blume water extract(GEB), containing phenolic compounds, had a beneficial action on insulin resistance in male Sprague-Dawley rats fed
Nadja Schultz-Jensen et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 165(3-4), 1010-1023 (2011-07-06)
The potential of wheat straw for ethanol production after pretreatment with O(3) generated in a plasma at atmospheric pressure and room temperature followed by fermentation was investigated. We found that cellulose and hemicellulose remained unaltered after ozonisation and a subsequent
Wei Yi et al.
European journal of medicinal chemistry, 45(2), 639-646 (2009-11-26)
A series of novel 4-hydroxybenzaldehyde derivatives were synthesized and their inhibitory effects on the diphenolase activity of mushroom tyrosinase were investigated. Most of target compounds had more potent inhibitory activities than the parent compound 4-hydroxybenzaldehyde (IC(50)=1.22 mM). Interestingly, compound 3c