Merck
W253200
Sigma-Aldrich
グアイアコール
greener alternative
natural, ≥99%, FG
別名:
2-メトキシフェノール, カテコールモノメチルエーテル, ピロカテコールモノメチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)C6H4OH
CAS番号:
分子量:
124.14
FEMA番号:
2532
Beilstein:
508112
EC Number:
欧州評議会番号:
173
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
4.005
NACRES:
NA.21
官能:
bacon; smoky; woody; spicy; vanilla
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
4.27 (vs air)
蒸気圧
0.11 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
solid
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
屈折率
n20/D 1.543 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
密度
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
bacon; smoky; woody; spicy; vanilla
SMILES記法
COc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
InChI Key
LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グアヤコールは、トマトおよびオーク樽内で熟成したワインにおいて天然に産生される香料化合物です。
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つに属するグリーン代替品をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はバイオベース製品であり、グリーンケミストリーの原則である“危険性の少ない化学合成”および“再生可能原料の使用”で重要な改善が示されています。
アプリケーション
グアイアコールは、よく知られている食品香料であるバニリンの調製に使用することができます。
生物化学的/生理学的作用
グアヤコールは、2,4,6-トリクロロアニソールとともにワイン中でコルクを腐らせる原因物質です。この2つの化合物の抽出と定量化のための方法が開発されました。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
194.0 °F - closed cup
引火点(℃)
90 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W253200-5KG-K:4548173970110
W253200-BULK-K:
W253200-25KG:
W253200-5KG:
W253200-10KG-K:4548173970097
W253200-1DRUM-K:
W253200-25KG-K:
W253200-SAMPLE:
W253200-1KG-K:4548173970103
W253200-VAR-K:
W253200-10KG:
W253200-SAMPLE-K:
W253200-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Solanum lycopersicum catechol?O?methyltransferase involved in synthesis of the flavor molecule guaiacol.
Mageroy MH, et al.
The Plant Journal, 69(6), 1043-1051 (2012)
Engineers of scent
Waltz E
Nature Biotechnology, 33(4), 329?332-329?332 (2015)
Phenol Derivatives
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 33(4), 329?332-329?332 (2000)
Alan P Pollnitz et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 52(11), 3244-3252 (2004-05-27)
The deuterium-labeled standards [(2)H(3)]-guaiacol and [(2)H(3)]-4-methylguaiacol were synthesized and utilized in a method employing gas chromatography-mass spectrometry to determine the concentration of guaiacol and 4-methylguaiacol in wine or extracts of oak shavings. The method was combined with previously published methods
Joel D Mainland et al.
Nature neuroscience, 17(1), 114-120 (2013-12-10)
Humans have ~400 intact odorant receptors, but each individual has a unique set of genetic variations that lead to variation in olfactory perception. We used a heterologous assay to determine how often genetic polymorphisms in odorant receptors alter receptor function.
資料
Navigating the complexities of labeling flavors as natural in the EU is crucial for food manufacturers. Recent discussions on the use of genetically modified microorganisms in flavor production have sparked debate, potentially reshaping the definition of natural flavors.
Addressing consumer needs for religious and ethical food preferences is crucial in today's discerning market.