安全性情報
8.18718
Sigma-Aldrich
Vanillin
for synthesis
別名:
Vanillin, 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)(OH)C6H3CHO
CAS番号:
分子量:
152.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
EC Index Number:
204-465-2
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
アッセイ:
≥99.0% (HPLC)
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
蒸気圧
0.0029 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
フォーム
powder
自己発火温度
>400 °C
有効性
≥4200 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5010 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
反応適合性
reagent type: reductant
pH
4.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
80-83.5 °C
転移温度
flash point 160 °C
溶解性
9 g/L
密度
1.06 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
600 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(C)c1c(ccc(c1)C=O)O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
InChI Key
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Vanillin formation from ferulic acid in Vanilla planifolia is catalysed by a single enzyme: This study identifies that a single hydratase/lyase is responsible for converting ferulic acid to vanillin in Vanilla planifolia, providing insights into the natural vanilla flavor production process (NJ Gallage et al., 2014).
  • Overview of the role of vanillin in neurodegenerative diseases and neuropathophysiological conditions: This review covers the role of vanillin in various neurodegenerative conditions, focusing on its pharmacological properties and applications in this field (C Iannuzzi et al., 2023).
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 81 °C
Melting range (upper value): ≤ 83 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
引火点(℃)
159.8 - 160,8 °C - closed cup