Merck
54590
Sigma-Aldrich
4-ヒドロキシベンズアルデヒド
≥95.0% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H4CHO
CAS番号:
分子量:
122.12
Beilstein:
471352
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
mp
112-116 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H
InChI Key
RGHHSNMVTDWUBI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
4-Hydroxybenzaldehyde may be used as a reactant during the synthesis of 4-(4-hydroxyphenyl)-but-3-ene-2-one (a raspberry ketone precursor)[1] and [(pyrrole-2,5-diyl)-co-(benzylidene)].[2] It may also be used to prepare nonlinear optical quinolinium single crystals (an OHQ–TMS compound) via a condensation reaction with 1,2-dimethylquinolinium 2,4,6-trimethylbenzenesulfonate in methanol.[3]
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
345.2 °F
引火点(℃)
174 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
54590-1KG-F:
54590-BULK-F:
54590-50G-F:
54590-250G-F:
54590-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Autotoxic antibiotic production by a marine Chromobacterium.
Andersen RJ, et al.
Marine biology, 27(4), 281-285 (1974)
Polymerization of pyrrole with 4-hydroxybenzaldehyde over Al-MCM-41 mesoporous aluminosilicate materials.
Chikh K, et al.
Research on Chemical Intermediates, 41(9), 6485-6496 (2015)
New phenolic N-methylquinolinium single crystals for second-order nonlinear optics.
Kim JS, et al.
Opt. Mater., 45, 136-140 (2015)
Preparation of a raspberry ketone precursor in the presence of rare earth oxide catalysts.
Hoelderich WF and Ritzerfeld V.
Applied Catalysis A: General, 504, 654-663 (2015)
Secondary amide-based linkers for solid phase organic synthesis.
Swayze EE.
Tetrahedron Letters, 38(49), 8465-8468 (1997)